Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Eigelb-Tellurit-Emulsion
Marke: Thermo Scientific™ SR0054C
74.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A sterile emulsion of egg yolk containing potassium tellurite for use in Baird-Parker Medium (CM0275).
Spezifikation
100 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Eigelb-Tellurit-Emulsion > Menge:100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur