Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement (50x), serumfrei
B-27 Supplement ermöglicht das Wachstum embryonaler, postnataler und erwachsener hippocampaler und anderer Neuronen des ZNS in niedriger oder hoher Dichte sowie mit kurz- oder langfristiger Lebensfähigkeit. Erhältlich als 50x Flüssigkeit zur Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen (ohne die sonst erforderliche Astrozyten-Nährschicht).
Marke: Gibco™ 17504044
Beschreibung
B-27-Supplement ist das am häufigsten zitierte Supplement für die neuronale Zellkultur. Das optimierte serumfreie Supplement ermöglicht das Wachstum embryonaler, postnataler und adulter hippocampaler Neuronen und anderer Neuronen des ZNS in niedriger oder hoher Dichte sowie mit kurz- oder langfristiger Lebensfähigkeit. B-27 Supplement ist als 50x Flüssigkeit erhältlich und für die Verwendung mit Neurobasal Medium oder Neurobasal-A Medium für neuronale Zellkulturen ohne erforderliche Astrozyten-Nährschicht konzipiert.
- Als 50x-Flüssigkeit geliefert
- Zur Verwendung mit Neurobasal™-Medien für neuronale Zellkulturen
- Mittels Wachstumsassay unter Verwendung embryonaler hippocampaler Neuronen der Ratte (Sprague Dawley) überprüft
- Bei 1x-Konzentration auf Endotoxin geprüft
Bestellinformation
Trockeneis
Spezifikation
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen. | |
serumfrei | |
Säugetierzellkultur | |
Zellkultur-Supplement | |
Steril | |
B-27™ | |
Trockeneis | |
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma |
Nervenzellen | |
50 X | |
Flüssig | |
serumfrei | |
6 bis 8 | |
10 mL | |
serumfrei |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2596494 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 17504044,17504001 |
3011379 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 17504044,17504001 |
2450163 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 17504044,17504001 |
2450354 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 17504044,17504001 |
2450388 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 17504044,17504001 |