Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, ohne Glucose
Beschreibung
Benötigt
Supplementierung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden. Life Technologies bietet eine Vielzahl von RPMI 1640 Medium-Modifikationen für eine Reihe von Zellkulturanwendungen an.
- Modifiziert wie folgt: mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne Glukose, HEPES
- Enthält Reduktionsmittel Glutathion und hohe Vitaminkonzentrationen
- Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
- Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
RPMI 1640 Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome |
| Zelltyp | Leukämische Zellen |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Glutamin, Phenolrot |
| Ohne Additive | Ohne Glukose, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat |
| Mehr anzeigen |