Learn More
Gibco™ N-2 Supplement (100x)
N-2 Supplement (100x)
Marke:  Gibco™ 17502048
81.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11520536
  • 103.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
N-2 Supplement ist ein chemisch definierter serumfreier Ergänzungsstoff, der auf Bottensteins N-1-Formulierung beruht.
N-2 Supplement wird für das Wachstum und die Expression von Neuroblastomen sowie post-mitotischen Neuronen in primären Zellkulturen des peripheren Nervensystems (PNS) und des Zentralnervensystems (ZNS) empfohlen. N-2 Supplement kann als Ersatz für Bottensteins N-1-Formulierung verwendet werden. N-2 Supplement wird als 100x-Konzentrat geliefert.
N-2 Supplement kann mit Neurobasal™ Medien, die mit Wachstumsfaktoren wie bFGF und EGF ergänzt wurden, oder mit DMEM verwendet werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern.
serumfrei
Säugetierzellkultur
Zellkultur-Supplement
Steril
5 ml
Endotoxin, Leistung, Sterilität
Nervenzellen
100 X
Flüssig
serumfrei
6 bis 8
Trockeneis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Mercuric acetate
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric acetate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2584781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17502001,17502048
Chargennummer2450244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17502001,17502048
Chargennummer2610193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17502001,17502048
Chargennummer2584679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17502001,17502048
Chargennummer2584687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number17502001,17502048
Name des Produkts
Gibco™ N-2 Supplement (100x) > 5 ml