Learn More
Gibco™ TrypLE™ Select Enzym (10x), kein Phenolrot
TrypLE™ Select Enzym (10x), ohne Phenolrot
Marke: Gibco™ A1217701
166.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TrypLE™ Select ist ein rekombinantes Enzym nicht tierischen Ursprungs, das zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen verwendet wird. Diese umfassen CHO, HEK 293, A549, primäre menschliche Keratinozyten und embryonale Stammzellen. Wir bieten eine Vielzahl von TrypLE™ Formulierungen für zahlreiche Zellkulturanwendungen.Im Vergleich zu Trypsin und anderen Dissoziationsreagenzien ist Gibco™ TrypLE™ Select:
• Schonend für die Zellen: erhält die Zellgesundheit und sorgt für reproduzierbare Ergebnisse
• Stabil bei Raumtemperatur: praktische Anwendung
• Anwenderfreundlich: kann bestehende Protokolle direkt ersetzen, keine Inaktivierung erforderlich
• Ohne Stoffe tierischen Ursprungs (AOF): rein, konsistent und effektiv
Dieses TrypLE™ Select ist wie folgt modifiziert:
Mit
• EDTA
Ohne
• Phenolrot
Die Formulierung von TrypLE™ Lösungen ist verfügbar, obwohl wir die Enzymkonzentration geheim halten.
Schonend für die Zellen
TrypLE™ Select spaltet wie Trypsin Peptidbindungen an den C-terminalen Seiten von Lysin und Arginin. Jedoch erhöht die außergewöhnliche Reinheit von TrypLE™ Select die Spezifität durch die Wirkung eines einzelnen Enzyms. Dadurch werden Schäden durch Spaltung von mehreren Enzymen in Trypsin und anderen Extrakten reduziert.
Stabil bei Raumtemperatur
TrypLE™ Select ist bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig. TrypLE™ Select Reagenzien zur Zelldissoziation bleiben bei Raumtemperatur oder 2 bis 8°C 24 Monate lang stabil und ermöglichen damit eine problemlose Lagerung und praktische Handhabung.
Das anwenderfreundliche
TrypLE™ Select kann Trypsin in vorhandenen Protokollen ersetzen. Darüber hinaus wird TrypLE™ Select allein durch Verdünnung inaktiviert, wodurch Trypsin-Inhibitoren wie FKS vermieden werden.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs (AOF)
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin und anderen Enzymen ist TrypLE™ Select frei von tierischen Bestandteilen. Die Formulierung erfolgt auf speziellen Geräten, die ausschließlich für Produkte ohne Stoffe tierischen Ursprungs bestimmt sind.
Bestimmungsgemäße Produktverwendung
Für Forschungszwecke oder zur Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Kunden, die Gibco™ TrypLE™ Select in einem Fertigungsprozess verwenden und die eine Zulassung bei der FDA beantragt haben, können von uns eine Vollmacht als Referenz für unseren Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ TrypLE™ Select wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und nach ISO 13485 zertifiziert.
Konzentrierte Formen von TrypLE™ können mit einer ausgewogenen Salzlösung mit 1 mM EDTA aseptisch auf 1x Konzentration verdünnt werden.
Spezifikation
EDTA | |
Säugetierzellen | |
10X | |
Flüssig | |
Kein Phenolrot | |
Kein Calcium, kein Magnesium, kein Natriumphosphat | |
6,9 bis 7,4 | |
Zellkulturqualität | |
Stabil bei Raumtemperatur | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C. Alternative Lagerbedingungen: 2 – 8 °C oder -5 bis -20 °C. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Adhärente Zellkultur | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung | |
270 bis 320 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
100 ml | |
Raumtemperatur | |
In-vitro-Bioassay |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2452090 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1217701,A1217702,A1217703 |
2452092 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1217701,A1217702,A1217703 |
2401449 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1217701,A1217702,A1217703 |
2401445 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1217701,A1217702,A1217703 |
2401459 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1217701,A1217702,A1217703 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28