Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement ohne Insulin
B-27 Supplement, minus Insulin
Marke: Gibco™ A1895601
92.67 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
B-27 Supplement eignet sich für die Verwendung in den meisten Anwendungen mit Nervenzellen. Für weitere Anwendungen bieten wir alternative Formulierungen für das B-27-Supplement und neurobasale Medien an.
Sehen Sie sich auf unserer Gibco CellCite Veröffentlichungen zu Gibco Neurobiologieprodukten an.
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -20 °C). Vor Licht schützen. | |
serumfrei | |
Säugetierzellkultur | |
Zellkultur-Supplement | |
Steril | |
10 mL | |
serumfrei |
Nervenzellen | |
50 X | |
Flüssig | |
serumfrei | |
B-27™ | |
Trockeneis | |
Endotoxin, Leistungsfähigkeit, Sterilität, Mykoplasma |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2415097 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1895601,A1895602 |
2445009 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1895601,A1895602 |
2415091 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1895601,A1895602 |
2442734 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1895601,A1895602 |
2445015 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A1895601,A1895602 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.