Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12004997
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12004997
Marke: Gibco™ 21875091
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
  • Ursprünglich entwickelt zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
  • Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 Medium enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten. RPMI 1640 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert RPMI 1640-Medium eine Supplementierung, gewöhnlich mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS). Das RPMI 1640 Medium nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,0 g⁄l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung.
  • Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Kunden, die Gibco™ RPMI 1640 in einem Herstellungsprozess verwenden und einen Antrag bei der FDA eingereicht haben, können von uns eine Vollmacht zum Verweis auf unsere Arzneimittelstammdatei Typ II (DMF) erhalten.
  • Hergestellt in einem cGMP-konformen Werk in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir auch ein identisches RPMI 1640-Produkt an, dass an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11875-119). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
  • Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium wurde ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspensionen und als Monolayer entwickelt. RPMI 1640 wurde seitdem für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet eingestuft. Wir bieten viele Gibco™ RPMI 1640-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
  • Gibco™ RPMI 1640 unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält. RPMI 1640 enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, die nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium enthalten sind. Darüber hinaus sind die Vitamine Inositol und Cholin in sehr hohen Konzentrationen enthalten.
  • RPMI 1640 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei RPMI 1640 eine Supplementierung erforderlich sein, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS). RPMI 1640 nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (2,0 g/l) und erfordert daher zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco™
Menge 10 x 500 ml
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Osmolalität 260 bis 310 mOsm/kg
pH 7 bis 7,4
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur.
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum.
Kulturmilieu CO2
Culture Type Säugetierzellkultur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.