Learn More
Invitrogen™ Anza™ 23 PstI
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN0236
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15545710
  • 120.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
800 µl Anza 23 PstI
2 ml Anza Puffer (10x)
2 ml Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -20°C lagern.
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
37°C
8000 E
Herkömmliches Klonen
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Pst I
Nein
Nein
Restriktionsenzymklonsystem
Anza™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2969906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberIVGN0236
Chargennummer3079671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberIVGN0236
Chargennummer01307471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog NumberIVGN0236
Chargennummer01235154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2022 Catalog NumberIVGN0236
Chargennummer01187249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog NumberIVGN0236
Name des Produkts
Invitrogen™ Anza™ 23 PstI > 800 μl