Learn More
Macherey-Nagel™ Flüssige Proteinase K
Gebrauchsfertiges Produkt inaktiviert Proteine in Zelllysaten und fördert die Isolierung von Nukleinsäuren während der Nukleinsäureherstellung. Es ist in vielen NucleoSpin™ und NucleoMag Kits enthalten, insbesondere für die RNA/DNA-Isolierung aus Serum und Plasma.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740396
155.82 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15810707
  • 166.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Flüssigproteinase K ist ein rekombinantes Enzym aus dem Tritirachium-Album und wird in Pichia pastoris exprimiert
  • Hat die identische Molekularstruktur und enzymatische Eigenschaften wie das native Protein.
  • Sehr robuste Endopeptidase, die Proteine ohne ausgeprägte Spaltspezifität inaktiviert
  • Sehr aktiv in Gegenwart von Substanzen, die Proteine denaturieren (z. B. SDS und Harnstoff)
  • Zerstört Proteine in Zelllysaten und fördert die Isolierung von Nukleinsäuren
  • Deaktiviert schnell Nukleasen wie DNase und RNase
Specifications
Specifications
14 bis 22 mg/ml
Proteinase-K-Flüssigkeit, Glycerol
NucleoSpin und NucleoMag Kits
Bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C) mindestens ein Jahr lang
5 mL
Farblos
RNA/DNA-Isolierung
39450-01-6l
Tritirachium album in Pichia pastoris exprimiert
Gebrauchsfertige Flüssigkeit
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Macherey-Nagel™ Flüssige Proteinase K > 5 ml