Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Elektrophoresequalität Artikelnummer.: 15427889
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Elektrophoresequalität
Artikelnummer. 15427889
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 15427889
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66501.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Standard agarose suitable for most general applications. Good gel strength and clarity. Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically because agarose gels have larger pore sizes than cross linked acrylamide gels at low concentrations and in chromatographic separations by either beading the agarose or cross-linking it.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Standard-Agarose, geeignet für die meisten allgemeinen Anwendungen. Gute Gelstärke und -klarheit. Agarose eignet sich für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren, da Agarose-Gele bei niedrigen Konzentrationen größere Porengrößen als quervernetzte Acrylamid-Gele haben, und für chromatographische Trennungen entweder durch Beading oder durch Crosslinking der Agarose.
Löslichkeit
In Wasser löslich (10 g/l).
Hinweise
Gelstärke (1.5 % w/v): >1120 g/cm^2; Geliertemperatur: 36 bis 39 °C; EEO: <0.12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Weiß
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(10g/L).
Güte Elektrophorese
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN14L557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
ChargennummerY26K568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
ChargennummerX29K524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
ChargennummerW16K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
ChargennummerU25K521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberJ66501.30,J66501.18
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Elektrophoresequalität >