Learn More
Agarose, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11471682
Agarose, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11471682
Marke: MP Biomedicals 04820721
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Elektroendosmose: 0.13; Gelstärke: ≥600 gm/cm;2; Gel-Temperatur: 36 °C; dies ist eine Standard-Agarose mit guter Gelstärke und -klarheit, die für alle allgemeinen Anwendungen geeignet ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Menge 100 g
Güte Elektrophorese
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agarose, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals™ >