Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose low EEO, für die Elektrophorese, (Mr ≤0.07) Artikelnummer.: 10655402
Thermo Scientific Chemicals Agarose low EEO, für die Elektrophorese, (Mr ≤0.07)
Artikelnummer. 10655402
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10655402
Marke: Thermo Scientific Chemicals 159820250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose low EEO
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Farbe Weiß
Menge 25 g
Elektroendosmose (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Gelierungstemperatur 40 to 43°C (1.5% sol.)
Gelstärke >1800g/cm2 (1.5% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number159820100,159820250,159821000
ChargennummerA0462045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number159820100,159820250,159821000
ChargennummerA0461922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number159820100,159820250,159821000
ChargennummerA0454274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number159820100,159820250,159821000
ChargennummerA0411931 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number159820100,159820250,159821000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose low EEO, für die Elektrophorese, (Mr ≤0.07) >