Learn More
Agarose (Niedriger EEO-Wert/Mehrzweck/Molekularbiologie-Gütegrad), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10366603
Agarose (Niedriger EEO-Wert/Mehrzweck/Molekularbiologie-Gütegrad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10366603
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10366603
Marke: Fisher BioReagents BP160500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Agarose, C12H18O9, CAS-Nummer 9012-36-6, 500 g, grau, Creme, DNase-frei, 0,09 bis 0,13, Test bestanden, 34,5 bis 37,5 °C, 1200 g/cm2 min, Molekularbiologie, niedriger EEO-Wert/Mehrzweck, Polyflasche, Pulver/Feststoff, DNase- und RNase-frei, Raumtemperatur, max. 0,15 %
Agarose, C12H18O9, CAS-Nummer-9012-36-6, 500 g, grau, Creme, DNase-frei, 0,09 bis 0,13, Test bestanden, 34,5 bis 37,5 °C, 1200 g/cm2 min, Molekularbiologie, Niedrig-EEO/Mehrzweck, Polyflasche, Pulver/Feststoff, DNase- und R-frei, Raumtemperatur, max. 0,15 %
Bioreagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis Niedrige Elektroendosmose/Mehrzweck
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Farbe Cremefarben
Menge 500 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) 0.09 bis 0.13
Gelierungstemperatur 34.5° bis 37.5 °C
Gelstärke Min. 1200 g/cm2
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- und RNase-frei
Güte Molekularbiologie
Name des Produkts
Agarose (Niedriger EEO-Wert/Mehrzweck/Molekularbiologie-Gütegrad), Fisher BioReagents >