Learn More
Agarose (Proteinelektrophorese-Gütegrad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10367033
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10367033
Marke: Fisher BioReagents BP16425
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Agarose (Proteinelektrophoresequalität)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Farbe Cremefarben
Menge 25 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) 0.1 max.
Gelierungstemperatur 34° to 45°C
Gelstärke 800g/cm2min.
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
Formelmasse 306.12
Güte Proteinelektrophorese