Learn More
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10776644
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10776644
Marke: Fisher BioReagents BP1356500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Poly-Flasche; 500 g
Bioreagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis Breiter Trennbereich für DNA/RNA (500 bp bis 25 kb)
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Farbe Cremefarben
Menge 500 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) Max. 0.15
Gelierungstemperatur 34.5° bis 37.5 °C
Gelstärke Min. 1200 g/cm2
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- und RNase-frei
Formelmasse 306.12
Güte Genetische Analyse