Learn More
Day Impex™ Edelstahl-Behälter, hohe Form
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen in einem Behälter, der eine Klemme hat, um den Deckel am Gehäuse zu befestigen. Day Impex™ Edelstahl-Behälter mit hoher Form bewahren eine Reihe von Dewar-Kolben auf und bestehen aus Edelstahl, um korrosionsbeständig zu sein.
Marke:  Day Impex™ 200015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11736399
  • 355.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff
  • Vakuumisoliert
  • Höhenmaße inklusive Deckel
  • Rostfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Alles hygienisch
Spezifikation
Spezifikation
116 mm
185 mm
Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff
185 mm
Edelstahl
Für den Transport von Flüssiggasen
228 mm
1 l
85 mm
Große Form
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Day Impex™ Edelstahl-Behälter, hohe Form > Kapazität: 1 l