Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau
Zur Lagerung und Isolierung temperaturempfindlicher Waren wie Trockeneis, flüssigem Stickstoff und anderen Kühlmitteln. KGW Isotherm™ Zylindrische Dewargefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
Marke:  KGW Isotherm™ 10211
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10433501
  • 303.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfache Handhabung
  • Kühlung von kleinen Proben
  • Standardmäßig vollständig versilbert
  • Flexibel im Labor anwendbar
  • Mit oder ohne Seitengriff lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Kühlung kleiner Proben, Lagerung von Flüssigstickstoff, Trockeneis, anderen Kühlmitteln und als Isolierkolben
290 mm
1000 ml
Borosilikatglas
95 mm
290 mm
Kein Seitengriff
77 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau > Fassungsvermögen:1000mL; Lieferumfang:Kein Seitengriff; Innenhöhe:235mm; Innendurchmesser:77mm