Learn More
Day Impex™ Edelstahl-Behälter, hohe Form
Artikelnummer. p-8011268
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
4.5 l
7 l
Außendurchmesser (metrisch):
116 mm
142 mm
182 mm
245 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11736399
Marke: Day Impex™ 200015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen in einem Behälter, der eine Klemme hat, um den Deckel am Gehäuse zu befestigen. Day Impex™ Edelstahl-Behälter mit hoher Form bewahren eine Reihe von Dewar-Kolben auf und bestehen aus Edelstahl, um korrosionsbeständig zu sein.
  • Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff
  • Vakuumisoliert
  • Höhenmaße inklusive Deckel
  • Rostfrei
  • Korrosionsbeständig
  • Alles hygienisch
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 116 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transport von Flüssiggasen
Innenhöhe (metrisch) 185 mm
Höhe (metrisch) 228 mm
Enthält Mit Schnappverschluss, Belüftung und Tragegriff
Kapazität (metrisch) 1 l
Innentiefe (metrisch) 185 mm
Innendurchmesser (metrisch) 85 mm
Material Edelstahl
Modell Große Form