missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Trageflaschen
Zur Lagerung und zum Transport von temperaturempfindlichen Gütern wie Trockeneis. KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Transportgefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
Marke: KGW Isotherm™ 1221
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
- Kühlung kleiner Proben
- Versilbert und vakuumdicht isoliert
- Flexibel im Labor anwendbar
- Mit Aluminiumgriffen
- Mit einem mit zwei Federklemmen gehaltenen, isolierten Deckel
- Mit entweder blau beschichteter Metallabdeckung oder Edelstahlabdeckung
Spezifikation
Isolierter Deckel, durch zwei Federclips gehalten, Griff | |
Kühlen von kleinen Proben | |
215 mm | |
Borosilikatglas | |
Stainless steel cover |
100 mm | |
150 mm | |
120 mm | |
1000 ml |