Learn More
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl für zuverlässige, allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
Marke:  Masterflex™ 07542-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11862593
  • 692.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kostengünstige Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zufuhranwendungen
  • Das Gehäuse aus lackiertem Stahl hat die Schutzart IP 22
  • Wählen Sie aus sieben Geschwindigkeiten je nach Durchflussrate oder der Anzahl der erforderlichen Förderhöhen
  • Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal die Versorgung in Labor, Feld oder Prozess
  • Die kompakten Antriebe sind ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
  • Ein beleuchteter Netzschalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, wenn die Pumpe läuft
  • Kompatibel mit fünf verschiedenen Pumpenkopftypen: Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™3 und Cartridge
  • Für bis zu 2 Pumpenköpfe
Spezifikation
Spezifikation
0,3 Ampere
152 x 134 x 118 mm
0,05 bis 4 ml/min
IP 22
Für 2 Pumpenköpfe
Befestigt
Unveränderliche Drehzahl
230 VAC
Pumpenköpfe der Typen Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load und Kassette
Lackierter Stahl
Nein
1 U/min
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit fester Drehzahl > 1 U/min