Learn More
Thermo Scientific™ Lagerboxen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Gefäße.
Marke: Thermo Scientific™ 820002
6.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Lagerboxen aus Faserplatten für Ultratiefkühlgeräte zur Lagerung verschiedener Fläschchen und Röhrchen.
- Robuste, wasserabweisende Boxen aus Hartfaserkarton mit Deckeln für die Probenlagerung
- Erhältlich in den Höhen 5,1 und 7,6 cm (2 und 3 in.) mit quadratischer Grundfläche von 13,3 x 13,3 cm (5,25 x 5,25 in.)
- Box-Trennwände im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Thermo Scientific Ultratiefkühlgeräte | |
Unterteilungen | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. | |
0,99 kg |
Hartfaserplatte | |
Kryobox | |
81 Cryo Tubes | |
5 x 5 x 2 in. (12,7 x 12,7 x 5 cm) | |
12,7 cm | |
12,7 cm | |
5 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31