Learn More
3M™ Atemschutzvollmaske
Die 3M™ Promask™ Atemschutz-Vollmaske ist eine multifunktionelle Vollmaske, die langlebigen und komfortablen Schutz gegen zahlreiche Schadstoffe in der Luft bietet.
Marke: 3M™ 7100236989
599.12 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Verwenden Sie sie als Einfiltermaske mit Unterdruck oder als Gesichtsmaske für ein Gebläse-Atemschutzgerät
- Der Schweißanschluss sorgt für Tragekomfort bei längerer Verwendung
- Das Visier bietet ein gutes Sichtfeld und ist wahlweise aus Polycarbonat oder hitzebeständigem Material erhältlich
- Seitlicher Filteranschluss und durchsichtige Innenmaske für gute Sicht nach vorn und unten
- Der Filter beeinträchtigt nicht die vorne montierte Sprechmembran, um die Kommunikation zu erleichtern
Spezifikation
Bajonett und DIN | |
Atemschutzvollmaske | |
FF-302 | |
5-Punkt-Gurt |
Schwarz | |
Groß | |
Ja |