Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle: Resmer™ Fertigungstechnologie
Diese robusten Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm.
Marke: Thermo Scientific™ 5970-0330
19.11 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Reagenzglasgestelle gewährleisten den sicheren Halt ganzer Reagenzgläser- oder Zentrifugenröhrchen-Testreihen mit Durchmessern von 13, 16, 20, 25 und 30 mm. Diese Gestelle werden für außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit in einem Stück gegossen und sind unbeschichtet, um Abplatzen, Abblättern oder Rosten zu vermeiden.
- Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
- Breite Stege am Ende des Racks bieten Platz für große Etiketten zur einfachen Identifikation der Proben.
- Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
- Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis +121°C stand und sind so für verschiedenste Verfahren im Labor geeignet
- Sechs leuchtende Farben erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
- Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
- Keine Montage erforderlich ist; das Rack ist sofort einsatzbereit.
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
3 x 8 | |
Blau | |
Acetal-Kunststoff | |
Rechteckig | |
30 mm-Röhrchen | |
28.3 cm | |
10.8 cm | |
9.2 cm | |
30 mm |
Unwire Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (30 mm) | |
24 | |
3 Stufen | |
28.3 x 10.8 x 9.2 cm | |
11 in. | |
4,25 in. | |
3,62 in. | |
30 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421323 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5970-0330 |
1311308 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5970-0330 |
1303763 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5970-0330 |
1286327 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5970-0330 |
1351934 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5970-0330 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
12Stunden
4Minuten
10Sekunden
31 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
12Stunden
4Minuten
10Sekunden
31 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
87Stunden
4Minuten
10Sekunden
31Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.