Learn More
UVP Transilluminator UVP LMS-26 benchtop 3UV single
Verwenden Sie diese Transilluminatoren für eine Vielzahl von Anwendungen wie Gelelektrophorese-DNA-Fluoreszenz und Proteinfluoreszenz. UVP™ Transilluminatoren sorgen für die Hintergrundbeleuchtung von transparenten fluoreszierenden Materialien über den gesamten Arbeitsbereich der Filterfläche.
Marke:  UVP 95-0414-02
Artikelnummer. 12843928
  • 2760.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgestattet mit einem UV-Schutzfilter, die den Anwender vor Ultraviolettstrahlung schützt
  • Basis ist mit einer hochwertigen, kratzfesten Pulverbeschichtung
  • Zeigt Gele mit langwelligem UV über längere Zeiträume an, um Schäden durch Photonicking zu reduzieren
  • Wechsel in den mittleren Bereich, um die Fluoreszenz für die Fotodokumentation zu erhöhen
  • Verwendung von Kurzwelle für die Bestrahlung von Proben
  • Durch die kompakte Größe eine Alternative zu größeren Hochleistungs-UV-Transilluminatoren
  • Filtereinheit aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit allen UVP-Bildgebungssystemen
  • 8W-Röhre
  • Speziell konstruierter Filter bietet die gleichmäßigste Lichtabgabe, die bei einer röhrenbasierten Einheit möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
Einzeln
254/302/365 nm
137 mm
Transilluminator
210 x 260 mm
210 x 260 mm
230 V
3-UV-Tischgerät
356 mm
279 mm
UVP Bildgebungssystem
230 V, 50 Hz
LMS-26
50 Hz
Name des Produkts
UVP Transilluminator UVP LMS-26 benchtop 3UV single > Tiefe:279mm