Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S frequenzgeregelter Konsolenantrieb
Die kompakten und kostengünstigen Masterflex L/S Konsolenantriebe mit variabler Drehzahl eignen sich für allgemeine Flüssigkeitstransfers
Marke: Cole-Parmer™ 07555-05
1301.23 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchflussbereich: 0.42 bis 2900 ml/min
- Anwenderfreundliche Bedienung mit Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen
- Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beim Ein- und Ausschalten des Antriebs beibehalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
- Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht einfaches Primern/Spülen der Schläuche und Pumpen in beide Richtungen
- Start/Stopp-Fernsteuermöglichkeit mittels DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs
Spezifikation
± 5 % | |
Weiß und Blau | |
180 bis 260 V AC, 50/60 Hz, 37 W | |
Flüssigkeits-Handhabung | |
1/20 PS | |
6 ft (1.8 m)-Netzkabel mit Buchse nach IEC 320/CEE22. | |
L/S | |
Für 1 | |
230 mm | |
Inkl. landesspezifischem Stecker – Enddestination muss bei der Bestellung angegeben werden. | |
Start/Stopp | |
Analog | |
37 W | |
20 bis 600 U/min | |
Material Gehäuse |
UL, CSA, CE | |
Masterflex 07555-05 L/S Konsolenantrieb mit variabler Drehzahl, 20 bis 600 rpm, 230 V Wechselstrom | |
1.2 bis 2900 ml/min | |
Standard-, Easy-Load-, Easy-Load II-, Easy-Load 3-, Multichannel-, High-Performance- und Cartridge-Pumpenköpfe | |
IP 22 | |
40 °C | |
0 °C | |
134 mm | |
183 mm | |
Je 1 | |
Ja | |
Unsteril | |
180 bis 260 Volt Wechselstrom | |
Hängt von der Zusammensetzung und Größe der Schläuche ab |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
1Stunden
21Minuten
44Sekunden
35