Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Beschreibung
Für Laborzwecke.
- Aus Naturgummi
- Rot
- Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
5 mm | |
46/55 IRHD | |
10/Packung | |
31mm | |
Naturkautschuk |
Zur Verwendung im Labor | |
32mm | |
Rot | |
36mm | |
Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:31mm; oberer Durchmesser:36mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur