Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB150 pH-Tischmessgeräte
Artikelnummer. 12840633 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Messgerät mit BioBasic-Kit
Messgerät mit pH-Kit
pH-Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12840633
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
accumet AB150 pH-Tischmessgerät, Elektrodenstativ, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Universalnetzteil
Kompaktes, preisgünstiges Messgerät mit intuitiver Bedienung für hochpräzise Messungen. Fisher Scientific accumet AB150 pH-Tischmessgeräte verfügen über eine große, hintergrundbeleuchtete Anzeige, die in Laborumgebungen hervorragend ablesbar ist. Das accumet AB150 pH-Messgerät wird branchenweit bevorzugt für Messungen eingesetzt, die eine hohe Zuverlässigkeit und Konsistenz erfordern.
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Fisherbrand accumet AB150 pH-Tischmessgeräte verfügen über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, das eine hervorragende Sichtbarkeit in Laborumgebungen bietet. Das accumet AB150 pH-Messgerät ist in der Industrie beliebt, wenn Zuverlässigkeit und Konsistenz bei Messungen wichtig sind.
  • Hintergrundbeleuchtetes grafisches Display mit Datum und Zeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
  • Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH-Auflösung
  • Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersets oder anwenderdefinierter Pufferoption
  • pH-Gefälle- und Offsetanzeige
  • Ein-Punkt-relative mV-Kalibrierung
  • Ein-Punkt-ATC-Temperaturfühlerkalibrierung
  • Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, angezeigt in °C oder °F
  • Passwortschutz für Kalibrierungs- und Einrichtungsmodi
  • Speicherung von 500 Datensätzen
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Mehrsprachige Schnittstelle in Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
  • Optionale Rührsonde (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
NIST-konforme Kalibrierungsmodelle (-CERT)
  • Hilfe zur Erfüllung von ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
  • Umfasst Prüfung der Messgerätgenauigkeit an fünf Prüfstellen im pH-Bereich
  • Umfasst Prüfung der Messgerätgenauigkeit an fünf Prüfstellen im entsprechenden mV-Bereich
  • Prüfungen werden durch akkreditiertes Labor durchgeführt; umfasst NIST-konformes Zertifikat
Technische Daten
  • pH-Bereich: -2.000 bis +20.000 pH
  • pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
  • pH-Genauigkeit: ± 0.002 pH
  • mV-Bereich: ± 2000.0 mV
  • mV-Auflösung: 0.1 mV
  • mV-Genauigkeit: ± 0.2 mV oder ± 0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • mV-Offset-Einstellung: Bis zu ± 150 mV
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212.0 °F)
  • Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
  • Temperaturgenauigkeit: ± 0.3 °C (± 0.5 °F)
  • Kalibrierpunkte: 1- bis 6-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung (ABR)
  • ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1-°C-Schritten; Offsetbereich: ± 5 °C (± 9 °F)
  • Selbsttest: Ja
  • Eingänge: BNC, Mini-Phone-ATC, Erde
  • Leistungsanforderungen: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Anwendungen
Akademischer Bereich, Forschung, Qualitätssicherung und -kontrolle, Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel, Getränke, Industrie
Inhalt:
13-636-AB150A: accumet AB150 pH-Messgerät, Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V universelles Netzteil.
13-636-AB150: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Epoxidkörper (13-620-631), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil.
13-636-AB150B: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Glaskörper (13-620-183A), ATC-Temperatursonde (13-620-19), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil.
AB150ACERT: accumet AB150 pH-Messgerät, Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V universelles Netzteil, NIST-Zertifikat.
AB150CERT: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Epoxidkörper (13-620-631), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil, NIST-Zertifikat.
AB150BCERT: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Glaskörper (13-620-183A), ATC-Temperatursonde (13-620-19), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil, NIST-Zertifikat.
Zertifizierungen
Auswahl lieferbarer Modelle mit NIST-Rückverfolgbarkeitszertifikat
Garantie
3 Jahre auf Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung
Genauigkeit (Temperatur) ±0,3 °C
Genauigkeit (mV) ±0,2
Genauigkeit (pH) ±0,002
Angaben zur Datenverwaltung Manuell, zeitgesteuert (einstellbar, alle 3 bis 3.600 s), Drucker oder CSV-Format
Ausgänge RS232 (Klinkenstecker), Mini-B USB, Rührer
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Kalibrierpunkte (pH) Bis zu 6 voreingestellte oder 5 kundenspezifische
Bereich (mV) ±2000 mV
Auflösung (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 bis 6
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Displaytyp LCD
Datenpunkte 500
Eingänge BNC, ATC
Zertifizierung/Konformität Ohne NIST-rückverfolgbares pH-Zertifikat
Gewährleistung 3 Jahre
Modell Nur AB150 pH-Messgerät
Typ pH-Messgerät
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz