Learn More
Eppendorf™ Festwinkelrotor QuickLock™ mit aerosoldichtem Deckel
Für die Verwendung mit der Zentrifuge 5430 und Zentrifuge 5430 R
Marke:  Eppendorf™ 5427754008
805.21 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13206938
  • 873.48 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aerosoldicht Eppendorf QuickLock Rotoren schließen mit nur 1/4 Umdrehung
  • Spart Zeit bei der täglichen Verwendung
  • Nimmt den sich wiederholenden Stress von Ihrem Handgelenk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modell: FA-45-48-11
48 x 1,5 ml
12.700 U/min
Fest
30
Festwinkelrotor
18.210 × g
Zentrifugen 5430/5430R
Aerosol-Rotordeckel
Name des Produkts
Eppendorf™ Festwinkelrotor QuickLock™ mit aerosoldichtem Deckel > Modell: FA-45-48-11