Learn More
Fisherbrand™ Mini-LED-Leuchtbox, batteriebetrieben
Die Mini-LED-Leuchtbox wird als Lichtquelle verwendet, um die Zählung von Bakterienkolonien zu unterstützen. Sie kann auch für das schnelle Screening von 96-Well-Platten, Petrischalen, Gelen, Objektträgern und Folien verwendet werden. Die kleine, schmale Stellfläche spart Platz auf dem Arbeitstisch; bequeme Aufbewahrung in einer Schublade.
Marke:  Fisherbrand™ 120661
Artikelnummer. 16360666
  • 177.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • LED-Lichtquelle
  • Farbtemperatur 5300 K +/- 270 K
  • Der Sichtbereich (125 x 100 mm) eignet sich ideal für das schnelle Screening von 96-Well-Platten, Petrischalen, Elektrophoresegelen, Objektträgern und Folien
  • Stromversorgung über sechs 1,5 V AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Abmessungen (L x B x H): 6,2 x 5,9 x 0,6 in.
Spezifikation
Spezifikation
15,8 cm
LED
1,4 cm
LED-Transilluminator
Screening
6,2 in.
6 AAA-Batterien
1,5 V
5300 K, ±270 K
15 cm
0,5 in.
5,9 in.
Platten, Petrischalen, Gele, Objektträger und Folien
15,8 x 15 x 1,4 cm (6,2 x 5,9 x 0,5 in.)
120661
LED