Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Poly-HRP
Signalverstärkung und Nachweisverbesserung biotinylierter Antikörper für IHC und andere Methoden mit diesem mit HRP-Polymeren konjugierten Streptavidin.
Marke: Thermo Scientific™ 21140
275.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Poly-HRP-Konjugat ist ein Streptavidin-Biotin-bindendes Protein, das mit Polymeren der Meerrettich-Peroxidase konjugiert ist und eine Signalverstärkung sowie den Nachweis biotinylierter Antikörper für IHC und andere Methoden ermöglicht.
Dieses Poly-HRP-Konjugat wurde entwickelt, um die höchste Empfindlichkeit und einen niedrigen Hintergrund in Immunassays zu liefern, bei denen das Probenvolumen begrenzt ist oder wenn das Zielmolekül in niedrigen Konzentrationen vorhanden ist. Die gereinigte Pierce Streptavidin Poly-HRP entfernt unkonjugierte Streptavidin-Moleküle, die die Signalintensität verringern, indem sie mit Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Konjugat-Molekülen um Bindungsstellen konkurriert. Darüber hinaus ist das Konjugat frei von HRP-Monomeren, die ein Hintergrundsignal verursachen können. Die Pierce Streptavidin Poly-HRP ist mit chromogenen, fluorogenen und chemilumineszierenden HRP-Substraten kompatibel, die für ELISA, für Western Blotting, in der Immunhistochemie (IHC)-und für Nukleinsäure-Hybridisierungsassays verwendet werden.Leistungsmerkmale:
Hohe Empfindlichkeit – Nachweis in geringer Menge vorhandener Targets (im niedrigen Pikogramm-/Femtogrammbereich) mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
Robust – Konsistente Herstellung und Aufreinigung zur Eliminierung von Molekülen mit niedriger und fehlender Konjugation für minimalen Hintergrund und hohe Empfindlichkeit
Flexibel – Kompatibel mit chromogenen, fluorogenen und chemolumineszierenden Substraten
Vielseitig – Kompatibel mit ELISA, Western Blots und Immunhistochemie (IHC)
Anwenderfreundlich – Direkt in Immunassays und andere Nachweisassays einsetzbar
Praktisch – Gebrauchsfertiges, stabilisiertes Flüssigformat, bei 4 °°C lagern
Kostengünstig – Erfordert weniger Konjugat pro Assay und HRP-Standardkonjugate
Spezifikation
0.5 mL | |
Aufbewahrung bei 4 °C | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) | |
Western Blotting, ELISA, IHC | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Biotin | |
Biotin | |
Flüssig | |
Pierce™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Streptavidin Poly HRP
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium chloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
56Stunden
2Minuten
32Sekunden
26Neues Angebot Jetzt sparen