Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Vertikale Gestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten
Thermo Scientific™ Nunc Vertikale Gestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten bieten ein sicheres und bequemes Lagerungssystem und ermöglichen den Transport von Proben in Mikrotiterplatten, DeepWell-Platten sowie in Cryobank Röhrchen-Gestellen.
Marke: Thermo Scientific™ 367002
193.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc Vertikale Gestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten bieten ein sicheres und bequemes Lagerungssystem und ermöglichen den Transport von Proben in Mikrotiterplatten, DeepWell-Platten sowie in Cryobank Röhrchen-Gestellen.
Gestelle sind optimal für die Lagerung von Genombibliotheken, für DNA- und RNA-Bibliotheken und Substanzen für HTScreenings geeignet.
Eigenschaften:
- Verstellbare Zwischenböden für beliebige Platten oder Röhrchengestell
- Vertikales Design für eine optimale Raumnutzung in Tiefkühlgeräten und -truhen
- Ein Verschlussclip hält die Platten sicher im Gestell
- Griffe oben für einfachen Transport
- Die an der Vorderseite angebrachten Verschlussriegel sichern die Mikrotiterplatten im Gestell und ermöglichen eine Barcode-Erfassung
Für die Aufnahme von:
- 18 Mikrotiterplatten mit niedrigem Profil
- 10 Mikrotiterplatten mit Standardhöhe
- 6 1 ml-DeepWell-Platten
- (5) 2 ml-DeepWell-Platten
Spezifikation
Vertikales Mikrotiterplatten-Gestell | |
Autoklavierbar | |
Mikrotiterplatten | |
Rechteckig | |
1 | |
5,31 in. | |
3.74 in. |
Nunc Vertikale Gestelle zur Lagerung von Mikrotiterplatten, vertikale Bauweise mit verstellbaren Einlegeböden; Naturfarben | |
Naturfarben | |
Aluminium | |
1 | |
13,5 cm | |
9,5 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185513 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2025 | 367002 |
185365 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 367002 |
2339396 | Qualitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 367002 |
2332783 | Qualitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 367002 |
2315260 | Qualitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 367002 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.