Learn More
Micronova™ CGT Leitfähiges Gitterklebeband
Dieses leitfähige, antistatische Polypropylenklebeband wurde speziell mit leitenden Gittern entwickelt, die zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet sind und für den Einsatz in empfindlichen Geräten in ESD-empfindlichen Umgebungen geeignet sind.
Brand:  Micronova™ CGT-2
 View more versions of this product
Product Code. 12867023
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Das Micronova CGT leitfähige Gitterklebeband ist ein robustes, antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff. Die leitenden Gitter sind zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet, die eine effektive statische Abschirmung bieten, die statische Aufladung verhindert und ein Abstoßen, Abblättern, Reißen oder Absplittern der Gitter verhindert.
  • Robustes antistatisches Copolymerklebeband mit Acrylklebstoff
  • Hergestellt für den Einsatz in ESD-empfindlichen Umgebungen
  • Verfügt über ein leitfähiges Gitter, das zwischen zwei antistatischen Schichten eingebettet ist
  • Schützt empfindliche Geräte, die normales Isolierband beschädigt würden
  • Bietet eine effektive statische Abschirmung und verhindert statische Aufladung
  • Verhindert Auswurf, Abblätterung, Reißen oder Absplittern der Gitter
  • 36 Yard, auf einem 3 in. Kunststoffkern gewickelt
Order Info
Rollenlänge, 36 yd. (33 m)
Specifications
Specifications
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
Leitfähiges Gitterband
Abdichtung in ESD-empfindlichen Umwelt – führt die Ladung vom Substrat weg
16 °C bis 27 °C
36 yd.
2 in.
Acryl
Polypropylen
Unsteril
60 °F bis 80 °F
33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.)
33 m
50.8 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer044587-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog NumberCGT-2
Chargennummer037541-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/03/2023 Catalog NumberCGT-2
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Micronova™ CGT Leitfähiges Gitterklebeband > 2 Zoll x 36 Yard