Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Meerrettich-Peroxidase
Gereinigtes Meerrettich-Peroxidase-Enzym für die Verwendung in Aktivierungsassays und Konjugation an Antikörper für ELISA-, Western Blot- und immunhistochemische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 31490
107.35 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Meerrettich-Peroxidase (HRP) ist ein gereinigtes Meerrettich-Peroxidase-Enzym für die Verwendung in Aktivitätsassays und die Konjugation an Antikörper für ELISA, Western Blotting und Immunhistochemie.
Leistungsmerkmale:
- Aufgrund der höheren spezifischen Enzymaktivität sind sie Konjugaten mit alkalischer Phosphatase und β-Galactosidase überlegen
- Die geringe Größe (40 kDa) ermöglicht ein hervorragendes Eindringen in Zellen
- Verschiedene Substrate erhältlich
- Ideal für Blotting- und Zytochemie-Anwendungen geeignet
- Dient als Reporterenzym für Thermo Scientific SuperSignal Chemilumineszenz-Western-Blotting- und ELISA-Substrate
Hinweis:
Porstmann, B., Porstmann, T., Nugel, E. and Evers, U. (1985). Which of the commonly used marker enzymes gives the best results in colorimetric and fluorimetric enzyme immunoassays: horseradish peroxidase, alkaline phosphatase, β-galactosidase, J. Immunol. Meth. 79, 27-37.
Wordinger, R.J., Miller, G.W. and Nicodemus, D.S. (1987). Manual of Immunoperoxidase Techniques, 2nd Edition. Chicago: American Society of Clinical Pathologists Press, pp. 23-24.
Yolken, R.H. (1982). Enzyme immunoassays for the detection of infectious antigens in body fluids: current limitations and future prospects. Rev. Infect. Dis. 4(1), 35-68.
Cordell, J.L., et al. (1984). Immunoenzymatic labeling of monoclonal antibodies using immune complexes of alkaline phosphatase and monoclonal anti-alkaline phosphatase (APAAP complexes). J. Histochem. Cytochem. 32, 219-229.
Passey, R.B., et al. (1977). Evaluation and comparison of 10 glucose methods and the reference method recommended in the proposed product class standard. Clin. Chem. 23(1), 131.
Hosoda, H., Takasaki, W., Tsukamoto, R. and Nambara, T. (1987). Sensitivity of steroid immunoassays. Comparison of alkaline phosphatase, β-galactosidase and horseradish peroxidase as labels in a colorimetric assay system. Chem. Pharm. Bull. 35, 3336-3342.
Samoszuk, M.K., et al. (1989). Antibody, Immunoconjugates and Radiopharmaceuticals 2, 37-46.
Spezifikation
10 mg | |
Pulver | |
Pierce™ |
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern. | |
Proteinforschung | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
54Stunden
11Minuten
23Sekunden
43Neues Angebot Jetzt sparen