Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Beschreibung
- Aus Naturgummi
- Rot
- Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Zur Verwendung in Laboren | |
28mm | |
Rot | |
26,5mm | |
Stopfen |
46/55 IRHD | |
20/Packung | |
23mm | |
Gummi |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Durchmesser:23mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur