Learn More
Invitrogen™ DNase I
Gereinigt aus bovinem Pankreas
Marke:  Invitrogen™ 18047019
236.21 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10636153
  • 305.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: DNase I wird als 1 Fläschchen mit 20.000 Einheiten bei einer Konzentration von 50-375 U/μl geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
  • DNase I (Desoxyribonuklease I) schließt einzel- und doppelsträngige DNA mit einem 5'-Phosphat in Oligodesoxyribonukleotide auf.
  • Ribonuklease wurde auf nicht nachweisbare Mengen reduziert.
  • Die spezifische Aktivität von DNase I liegt in der Regel im Bereich von 10.000 bis 25.000 Einheiten/mg
Verwenden Sie zum Entfernen von DNA-RNA-Vorbereitungen die Amplification Grade DNase I (Herst. 18068-015).
Entfernen von DNA aus Proteinpräparaten, Nick Translation von DNA, Erzeugen von Zufallsfragmenten für die Dideoxy-Sequenzierung, PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 375 U/μl
Nasseis
20.000 E
DNase I wird als 1 Fläschchen mit 20.000 Einheiten bei einer Konzentration von 50 bis 375 E/µl geliefert. Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30°C).
DNase
DNase I
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3079973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number18047019
Chargennummer3022591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number18047019
Chargennummer2440971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18047019
Chargennummer2486159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18047019
Chargennummer2518230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18047019
Name des Produkts
Invitrogen™ DNase I > 20.000 Einheiten