Learn More
Fisherbrand™ Trägerplatte
Sicherer Halt für Teströhrchen und Fläschchen. Velp Scientifica™ Trägerplatten sind kompatibel mit Velp Scientifica Vortexmischern.
Marke:  Fisherbrand™ A00000017
54.53 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11722583
  • 63.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weicher Schaumstoff oder Gummi zur Vermeidung von Brüchen
  • Farbe: schwarz
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Trägerplatte
94 mm
Vortexmischer Classic
Gummi
Trägerplatte, 94 mm Durchmesser
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trägerplatte > Außendurchmesser: 94 mm