Learn More
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ II Enzym-Mix
Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 Mikroliter-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
Marke:  Invitrogen™ 11791020
255.94 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10134992
  • 382.00 € / 20 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gateway™ LR Clonase™ II Enzymgemisch katalysiert die In-vitro-Rekombination zwischen Entry-Klon (mit attL-Stellen um ein Gen von Interesse) und einem Zielvektor (der attR-Stellen enthält) für die Kreation eines Expressionsklons.
  • Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 Mikroliter-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
  • Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20 bis -80 °C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gateway™ LR Clonase™ II Enzymgemisch enthält Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und einen positiven Kontrollvektor. Bei –20 oder –80 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
LR Clonase
20 Reaktionen
Clonase™, Gateway™
Trockeneis
Enzympuffer
LR Clonase Enzymgemisch
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3051196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11791020
Chargennummer2983289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11791020
Chargennummer2516080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11791020
Chargennummer2471415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11791020
Chargennummer2521194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11791020
Name des Produkts
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ II Enzym-Mix > 20 Reaktionen