Learn More
Invitrogen™ Subcloning Efficiency™ DH5α kompetente Zellen
Click to view available options
Menge:
4 x 500 μl
Packungsgröße:
2 Milliliter
Description
Includes
Subcloning Efficiency DH5α-kompetente Zellen: 4 Fläschchen, je 500 μl (insgesamt 2 ml), pUC19 DNA (100 pg/μl): 1 Fläschchen, 20 μl
Subcloning Efficiency DH5α-kompetente Zellen sind vielseitig einsetzbare chemisch kompetente Zellen mit einer Transformationseffizienz von > 1 x 106 KbE/μg Plasmid-DNA.
- Entwickelt für allgemeine, alltägliche Verwendung
- Enthalten genetische Marker, die für allgemeine Anwendungen nützlich sind
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Order Info
Versandbedingung: Trockeneis
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kompetente Zelle |
| Enthält F'-Episom | F'-Episom fehlt |
| Verbessert die Plasmidqualität | Ja |
| Klonierung methylierter DNA | Nein |
| Transformationsleistungsgrad | Effizienz der Subklonierung (10^6-10^7 KbE⁄µg) |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • Subcloning Efficiency DH5α-kompetente Zellen: 4 Fläschchen, je 500 µl (insgesamt 2 ml) • pUC19 DNA (100 pg/ul): 1 Fläschchen, 20 µl Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. |
| Bakterielle Antibiotikaresistenz | No |
| Klonierung instabiler DNA | Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA |
| Blau-Weiß-Screening | Ja |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Show More |