Learn More
Invitrogen™ Gateway™ LR Clonase™ II Enzym-Mix
Artikelnummer. p-4918172
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10134992
Marke: Invitrogen™ 11791020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 Mikroliter-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
  • Gateway™ LR Clonase™ II Enzymgemisch katalysiert die In-vitro-Rekombination zwischen Entry-Klon (mit attL-Stellen um ein Gen von Interesse) und einem Zielvektor (der attR-Stellen enthält) für die Kreation eines Expressionsklons.
  • Enthält Enzyme und Puffer in einer einzelnen Mischung, die 10 Mikroliter-Reaktionen mit weniger Pipettierschritten ermöglicht.
  • Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei -20 bis -80 °C.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Gateway™ LR Clonase™ II Enzymgemisch enthält Proteinase K-Lösung (2 μg/μl) und einen positiven Kontrollvektor. Bei –20 oder –80 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Versandbedingung Trockeneis
Enzym LR Clonase
Kompatibler Puffer Enzympuffer
Menge 20 Reaktionen
Produkttyp LR Clonase Enzymgemisch
Produktlinie Clonase, Gateway
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gateway LR Clonase II Enzyme mix
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Glycerin, 1, 4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)-, Proteinase, tritirachium albumserine