Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-frei (100x)
Dieser Komplett-Cocktail aus Protease- und Phosphatase-Inhibitoren verhindert die Proteindegradation und stabilisiert die Phosphorylierung.
Marke:  Thermo Scientific™ 78445
703.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11844111
  • 758.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Halt Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail bietet eine praktische All-in-One-Lösung für den umfassenden Schutz der Probe.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieser Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail mit breitem Spektrum wurde speziell dafür optimiert, Proteine während der Extraktions- und Reinigungsvorgänge vor Zersetzung zu schützen. Er enthält Inhibitoren gegen die wichtigsten Protease- und Phosphatase-Klassen und wirkt gezielt gegen Aminopeptidasen, Cystein- und Serin-Proteasen sowie gegen Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Die 100X-Cocktails, die in regulären und EDTA-freien Formulierungen und unterschiedlichen Packungsformaten erhältlich sind, sind kühlschrankstabile Flüssigkeiten für den einfachen Einsatz in nahezu allen Arten von Proben oder Versuchsmaßstäben.
Leistungsmerkmale:
  • Umfassender Schutz – der Komplett-Cocktail enthält sowohl Protease- als auch Phosphatase-Inhibitoren
  • Verschiedene Packungsgrößen – zur Auswahl stehen vier praktische Packungsgrößen für nahezu jede Skalierung
  • Anwenderfreundlich – die flüssige 100x-Formulierung ist wesentlich einfacher und effektiver zu verwenden als einzelne Inhibitoren und andere Formate
  • Problemlose Lagerung – im Gegensatz zu Cocktails auf DMSO-Basis gestattet die wasserbasierte Zusammensetzung die Aufbewahrung im Kühlraum ohne Gefrieren
  • Gute Kompatibilität – Kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), da kein AEBSF enthalten ist, das Verschiebungen der Peaks verursachen könnte
  • Validierte Qualität – vollständig kompatibel mit Thermo Scientific Pierce™ Zelllyse-Puffern
Im Lieferumfang enthalten:
Formulierungen mit oder ohne zusätzliche EDTA-Ampulle für die Metalloprotease-Inhibition, wobei jeweils vier Packungsgrößen zur Auswahl stehen.
Lagerungsbedingungen:
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Produkt nicht einfrieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. Das Produkt nicht einfrieren.
Halt™
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor
5 x 1 ml
Inhibitorcocktail
Flüssig
Lysepuffer
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK400283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78445
ChargennummerZK400283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number78445
ChargennummerZJ399372A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number78445
ChargennummerZJ399372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number78445
ChargennummerZI395911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number78445
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Halt™ Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-frei (100x) > 5 x 1 ml