Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5430/5430 R, precision at its core. Maximize your centrifuge's potential with rotors crafted for efficiency. Tailor your experiments with various capacities and speeds, ensuring optimal sample processing.
Marke:  Eppendorf™ 5427714006
865.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10665753
  • 868.46 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Lid (see details for type)
Beschreibung
Beschreibung
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Zertifizierungen
Aerosol-tight rotors are tested and certified by the Health Protection Agency (Porton Down, UK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
64 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen
11.800 U/min
Zentrifuge 5430/5430 R
Rotordeckel und PCR-Streifenadapter
Rotor
13543 xg
8.7 cm
Fest
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R > Description: F-45-64-5-PCR - includes rotor lid and PCR strip adapter, Capacity: 64 x 0.2 mL PCR tubes, Max. RCF: 13,543 x g, Max. Speed: 11,800 rpm