Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml
67.24 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
- Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
- Maximalvolumem im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
- Dünnwandige Konstruktion
- Im Reinraum gefertigt
- Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA | |
0,2 ml | |
Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung | |
Flach | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Gelb | |
1000 Karton | |
Polypropylen | |
Tube |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml > Flache Kappe; Gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur