Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit Gitterrost verzinkt
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke: asecos™ 40054
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Blau | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
3640.00 mm | |
3640.00 mm | |
450.00 mm | |
1800.00 mm | |
240 kg |
264.2 gal. | |
Polyethylen | |
143.31 in. | |
143.31 in. | |
17.72 in. | |
70.87 in. | |
529.10 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit Gitterrost verzinkt > Width: 3640 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur