Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5430/5430 R, precision at its core. Maximize your centrifuge's potential with rotors crafted for efficiency. Tailor your experiments with various capacities and speeds, ensuring optimal sample processing.
Marke: Eppendorf™ 5427757007
1261.57 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Lid (see details for type)
Beschreibung
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Zertifizierungen
Aerosol-tight rotors are tested and certified by the Health Protection Agency (Porton Down, UK)
Spezifikation
S-24-11-AT,aerosoldicht – mit Rotordeckel | |
Ausschwingrotor | |
16.049 × g | |
Zentrifuge 5430/5430 R | |
Rotordeckel |
Aluminium | |
24 x 1,5/2 ml-Röhrchen | |
12.700 U/min | |
90° | |
24 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller