Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-frei (100x)
Artikelnummer. p-4530854 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
24 x 100 μl
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
24 Stück
Artikelnummer. 10127963
Marke: Thermo Scientific™ 78441
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Komplett-Cocktail aus Protease- und Phosphatase-Inhibitoren verhindert die Proteindegradation und stabilisiert die Phosphorylierung.
Der Thermo Scientific™ Halt Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail bietet eine praktische All-in-One-Lösung für den umfassenden Schutz der Probe.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieser Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail mit breitem Spektrum wurde speziell dafür optimiert, Proteine während der Extraktions- und Reinigungsvorgänge vor Zersetzung zu schützen. Er enthält Inhibitoren gegen die wichtigsten Protease- und Phosphatase-Klassen und wirkt gezielt gegen Aminopeptidasen, Cystein- und Serin-Proteasen sowie gegen Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Die 100X-Cocktails, die in regulären und EDTA-freien Formulierungen und unterschiedlichen Packungsformaten erhältlich sind, sind kühlschrankstabile Flüssigkeiten für den einfachen Einsatz in nahezu allen Arten von Proben oder Versuchsmaßstäben.
Leistungsmerkmale:
  • Umfassender Schutz – der Komplett-Cocktail enthält sowohl Protease- als auch Phosphatase-Inhibitoren
  • Verschiedene Packungsgrößen – zur Auswahl stehen vier praktische Packungsgrößen für nahezu jede Skalierung
  • Anwenderfreundlich – die flüssige 100x-Formulierung ist wesentlich einfacher und effektiver zu verwenden als einzelne Inhibitoren und andere Formate
  • Problemlose Lagerung – im Gegensatz zu Cocktails auf DMSO-Basis gestattet die wasserbasierte Zusammensetzung die Aufbewahrung im Kühlraum ohne Gefrieren
  • Gute Kompatibilität – Kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), da kein AEBSF enthalten ist, das Verschiebungen der Peaks verursachen könnte
  • Validierte Qualität – vollständig kompatibel mit Thermo Scientific Pierce™ Zelllyse-Puffern
Im Lieferumfang enthalten:
Formulierungen mit oder ohne zusätzliche EDTA-Ampulle für die Metalloprotease-Inhibition, wobei jeweils vier Packungsgrößen zur Auswahl stehen.
Lagerungsbedingungen:
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Produkt nicht einfrieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei
Produkttyp Inhibitorcocktail
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. Das Produkt nicht einfrieren.
Form Flüssig
Produktlinie Halt
Puffer Lysepuffer
Reagenztyp Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor
Hemmstoffe Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor
Menge 1 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Halt Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail EDTA-Free
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: trisodium orthovanadate, sodium fluoride