Learn More
BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen
Aus Polypropylen. BRAND™ Mikroröhrchen mit Schraubverschlüssen verfügen über eine mattierte Beschriftungsfläche, die Platz für die Probenidentifizierung und andere Beschriftungen bietet. Graduierte Röhrchen sind steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen und ungiftig sowie DNA-, DNase- und RNase-frei. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -196 °C und 121 °C.
Marke: BRAND™ 780752
181.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polypropylen.
- Graduiert.
- Umfasst Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit Silikondichtung.
- Die mattierte Beschriftungsfläche bietet Platz für die Beschriftung zur Probenidentifizierung und andere Kennzeichnungen.
- Der Temperaturbereich liegt zwischen –196 und 121 °C.
- Frei von DNA, DNase und RNase.
- Steril, Endotoxin-frei, nicht mutagen, nicht toxisch.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Konischer Boden | |
500/Packung | |
Steril | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
47 mm | |
–196 bis 121 °C | |
Ja | |
11 mm |