Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
Marke:  Fisherbrand™ 14230205
55.26 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11899221
  • 69.60 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit integriertem Schnapp-Verschluss
  • Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
  • Maximalvolumem im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Im Reinraum gefertigt
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA
0,2 ml
Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung
Kuppelform
Dünnwandige PCR-Röhrchen
Farblos
1000 Karton
Polypropylen
Tube
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer60891264 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number14230205
Chargennummer60866444 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number14230205
Name des Produkts
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen und gewölbten Deckeln, 0.2 ml > Mit gewölbtem Deckel; naturfarben