Learn More
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml
40.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für 0.5 ml-Thermocyclerblöcke
- Maximalvolumen im verschlossenen Zustand: 0.6 ml
- Dünnwandige Konstruktion
- Im Reinraum gefertigt
- Aus nicht recyceltem Polypropylen
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA | |
0,5 ml | |
0,5 ml-Thermocycler-Blöcke, die für PCR und Probenlagerung verwendet werden können | |
Flach | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Farblos | |
1000 Karton | |
Polypropylen | |
Tube |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PCR-Röhrchen mit flachen Deckeln, 0.5 ml > Naturfarben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur