Learn More
Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 (38,5 ml) Ultrazentrifugen-Ausschwingrotor
Leistungsfähigkeit für Aufreinigungsanwendungen und Flexibilität bei zusätzlichen Becheroptionen auf einem Ultrazentrifugenrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003032
27019.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Designed for purification applications, the Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifuge rotor features top loading design for ease-of-use and the versatility of 38.5mL or additional bucket set option for 17mL bucket capacity. Available for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuges.
Eigenschaften- Die Beladung von oben für den schonenden Umgang mit empfindlichen Gradienten sorgt für eine einfache Handhabung und verhindert gleichzeitig das Verschütten des Becherinhalts
- Flexibilität durch zusätzliche 17 ml-Becher für die doppelte Vielseitigkeit mit einem Rotor
- Verwendet die gleichen Röhrchen und Adapter wie die Thermo Scientific AH-629 und SureSpin 630 Rotoren für einen nahtlosen Übergang zu den fortschrittlichen SureSpin 632 Rotoren
- Vollständig integriert für die Verwendung mit Sorvall WX+ Ultrazentrifugen
Spezifikation
SureSpin 632 Rotor (38,5 ml) | |
Ausschwingrotor | |
187.295 × g | |
16,36 cm | |
194 | |
2,5 cm | |
Sorvall WX+ Ultrazentrifuge |
Titan | |
6 x 38,5 ml | |
32.000 U/min | |
7,46 cm | |
8,9 cm | |
15,87 lb. (7,2 kg) | |
Becher, Gestell, Rotorständer, Gewindeschmiermittel, O-Ringe, O-Ring-Schmiermittel, zusätzliche Drehzahlscheibe (32.000 U/min), Rotorprotokollbuch und Bedienungsanleitung |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.