Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, 0,2 ml, flache Kappe, verschiedene Farben
0,2 ml-Einzelröhrchen mit angehängten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, erhältlich in verschiedenen Farben
Marke: Thermo Scientific™ AB0622
47.38 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten “Schnappverschlüssen” eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Die Thermo Scientific 0,2 ml-Einzelröhrchen mit integrierten ”Schnappverschlüssen“ eignen sich für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke. Wenn sie geschlossen sind, haben sie ein maximales Volumen von 0,25 ml. Diese Einzelröhrchen sind in dünnwandiger Ausführung und aus reinem Polypropylen gefertigt. Die Röhrchen werden in Reinräumen hergestellt und stellen sicher, dass sie frei von Kontaminanten sind, die die experimentellen Ergebnisse beeinträchtigen könnten. Sie sind in mehreren Farben mit flachen oder gewölbten Kappen erhältlich.
Highlights
• Geeignet für 0,2 ml-Thermocycler-Blöcke
• 0,25 ml maximale Röhrchenkapazität bei geschlossener Kappe
•
Integrierte Schnappverschlusskappe
• Mit flachen oder gewölbten Kappen
Anwendungen
• PCR
• Probenlagerung
Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
PCR; Probenaufbewahrung
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
1000 tubes | |
Polypropylen | |
Flache Kappen | |
Röhrchen |
Divers | |
0,25 ml | |
Thermocycler | |
Standard | |
1.000 Röhrchen |